Print…
Acetato de Prata (I) 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
202390250 202391000 202395000
ACRO202390250EA 208 EUR
ACRO202390250 ACRO202391000 ACRO202395000
Acetato de Prata (I) 99%, puro
Acetato de Prata (I)
Fórmula: C₂H₃AgO₂
Ponto de Fusão: 2000 °C
Densidade: 3,25 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012446
Número CAS: 563-63-3
EINECS: 209-254-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,08648
Encomendar
Appearance Off-white to beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %