Print…
Cobre (II) acetato, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Acetic acid copper (II) salt, Cupric acetate, Copper diacetate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
517453-25G 517453-5G
SIAL517453-25GEA 539 EUR
SIAL517453-25G SIAL517453-5G
Cobre (II) acetato, Sigma-Aldrich®
Copper(II) acetate
Fórmula: CuCH₃CO₂
Peso Molecular: 181.64 g/mol
Ponto de ebulição: 240
Ponto de Fusão: 115
Densidade: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008690
Número CAS: 142-71-2
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02690