Print…
Cobre (II) acetato, anidro 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Acetic acid copper (II) salt, Cupric acetate, Copper diacetate
B23615.14 B23615.22 B23615.36 B23615.99
B23615.14EA 77.6 EUR
B23615.14 B23615.22 B23615.36 B23615.99
Cobre (II) acetato, anidro 98%
Copper(II) acetate
Purity: 98% CAS No.: 142-71-2 Molecular Formula: C4H6CuO4 Formula Weight: 181.63 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Blue-green Odour: Odourless Merck Reference: 14,2624 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00008690
Fórmula: CuCH₃CO₂
Peso Molecular: 181.64 g/mol
Ponto de ebulição: 240
Ponto de Fusão: 115
Densidade: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008690
Número CAS: 142-71-2
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,2624