Cobre (II) acetato, anidro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Acetic acid copper (II) salt, Cupric acetate, Copper diacetate
19417.14
19417.22
19417.36
19417.14EA
121
EUR
19417.14
19417.22
19417.36
Cobre (II) acetato, anidro
Copper(II) acetate
CAS No.: 142-71-2
Molecular Formula: Cu(OOCCH3)2
Formula Weight: 181.63
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Blue-green
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,2624
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00008690
Fórmula:
CuCH₃CO₂ Ponto de ebulição: 240 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 115 °C Densidade: 1,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008690 Número CAS: 142-71-2 EINECS: 205-553-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2624 |