Print…
Cobre (II) acetato, anidro 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Acetic acid copper (II) salt, Cupric acetate, Copper diacetate
405370500 405370010 405372500
ACRO405370500EA 159 EUR
ACRO405370500 ACRO405370010 ACRO405372500
Cobre (II) acetato, anidro 99%, puro
Copper(II) acetate
Fórmula: CuCH₃CO₂
Peso Molecular: 181.64 g/mol
Ponto de ebulição: 240
Ponto de Fusão: 115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008690
Número CAS: 142-71-2
EINECS: 205-553-3
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,02690
Encomendar
Appearance Green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %