Print…
Copper(I) acetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
403342-10G 403342-1G
SIAL403342-10GEA 173 EUR
SIAL403342-10G SIAL403342-1G
Copper(I) acetate, Sigma-Aldrich®
Copper(I) acetate
Fórmula: C₂H₃CuO₂
Ponto de Fusão: 250 °C
Número MDL : MFCD00058908
Número CAS: 598-54-9
EINECS: 209-938-7
Merck Index: 12,02728