Print…
Formato de amónio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
09735-250G 09735-50G
SIAL09735-250GEA 424 EUR
SIAL09735-250G SIAL09735-50G
Formato de amónio, Sigma-Aldrich®
Formato de amónio
Fórmula: HCO₂NH₄
Ponto de Fusão: 119…121 °C
Densidade: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013103
Número CAS: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 13,00525