Print…
Formato de amônio, (máx. 3% H₂O) 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Formic acid ammonium salt
A10699.0B A10699.0I A10699.30
A10699.0BEA 71 EUR
A10699.0B A10699.0I A10699.30
Formato de amônio, (máx. 3% H₂O) 97%
Formato de amónio
Purity: 97% CAS No.: 540-69-2 Molecular Formula: CH5NO2 Formula Weight: 63.06 Odour: Ammonia-like Melting Point: ca 116° Beilstein Reference: 3625095 Merck Reference: 14,523 MDL No.: MFCD00013103
Fórmula: HCO₂NH₄
Peso Molecular: 63.06 g/mol
Ponto de Fusão: ∼116 °C
Densidade: 1.28
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013103
Número CAS: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 14,523