Print…
Formato de amónio 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
168610010 168615000 168610051
ACRO168610010EA 65.6 EUR
ACRO168610010 ACRO168615000 ACRO168610051
Formato de amónio 97%
Formato de amónio
Fórmula: HCO₂NH₄
Ponto de Fusão: 115…120 °C
Densidade: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013103
Número CAS: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 13,00525
Encomendar
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %
HPLC ≥94.0 %