Print…
Acetato de Tálio (I), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Acetic acid thallium (I) salt, Thallous acetate
T8266-100G T8266-25G T8266-5G
SIALT8266-100GEA 916 EUR
SIALT8266-100G SIALT8266-25G SIALT8266-5G
Acetato de Tálio (I), Sigma-Aldrich®
Acetato de Tálio (I)
Fórmula: C₂H₃O₂Tl
Peso Molecular: 263.43 g/mol
Ponto de ebulição: 1457
Ponto de Fusão: 110
Densidade: 3.68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013045
Número CAS: 563-68-8
EINECS: 209-257-5
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09392