Print…
Acetato de Tálio (I) 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
420770250 420771000 420775000
ACRO420770250EA 143 EUR
ACRO420770250 ACRO420771000 ACRO420775000
Acetato de Tálio (I) 99%
Acetato de Tálio (I)
Fórmula: C₂H₃O₂Tl
Ponto de ebulição: 1457 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 128…130 °C
Densidade: 3,68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013045
Número CAS: 563-68-8
EINECS: 209-257-5
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09392
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %