Print…
Estearato de magnésio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Stearic acid Magnesium(II) salt, Magnesium(II) Stearate, Stearic acid magnesium salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
415057-1KG 415057-25G
SIAL415057-1KGEA 71.3 EUR
SIAL415057-1KG SIAL415057-25G
Estearato de magnésio, Sigma-Aldrich®
Estearato de magnésio
Fórmula: C₃₆H₇₀MgO₄
Peso Molecular: 591.25 g/mol
Ponto de Fusão: 130…140 °C
Densidade: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036391
Número CAS: 557-04-0
EINECS: 209-150-3
Merck Index: 13,05714