Estearato de magnésio
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A16244.0B
A16244.30
A16244.0BEA
86.8
EUR
A16244.0B
A16244.30
Estearato de magnésio
Estearato de magnésio
CAS No.: 557-04-0
Molecular Formula: [CH3(CH2)16CO2]2Mg
Formula Weight: 591.27
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 148-152°
MDL No.: MFCD00036391
Fórmula:
C₃₆H₇₀MgO₄ Ponto de Fusão: 148…152 °C Densidade: 1,03 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036391 Número CAS: 557-04-0 EINECS: 209-150-3 Merck Index: 14,5690 |