Estearato de cálcio
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 1592-23-0
Molecular Formula: Ca[CH3(CH2)16CO2]2
Formula Weight: 607.04
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 179-180°
MDL No.: MFCD00036390
Waterproofing and release agent, stabilizer for PVC, lubricant, conditioning agent
Fórmula:
C₃₆H₇₀CaO₄ Ponto de Fusão: 179…180 °C Densidade: 1,065 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036390 Número CAS: 1592-23-0 EINECS: 216-472-8 Merck Index: 14,1703 |