Print…
Acetato de bário, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Barium di(acetate), Acetic acid barium salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
255912-10G 255912-50G
SIAL255912-10GEA 256 EUR
SIAL255912-10G SIAL255912-50G
Acetato de bário, Sigma-Aldrich®
Acetato de bário
Fórmula: (H₃CCOO)₂Ba
Ponto de Fusão: ∼450 °C
Densidade: 2,468 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012447
Número CAS: 543-80-6
EINECS: 208-849-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00968