Print…
Octanoato de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Octanoic acid sodium acid, Sodium caprylate, Caprylic acid sodium acid, Sodium n-Octanoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C5038-100G C5038-10G C5038-1KG C5038-500G
SIALC5038-100GEA 129 EUR
SIALC5038-100G SIALC5038-10G SIALC5038-1KG SIALC5038-500G
Octanoato de sódio, Sigma-Aldrich®
Octanoato de sódio
Fórmula: C₈H₁₅NaO₂
Peso Molecular: 166.2 g/mol
Ponto de Fusão: 225…355 °C
Densidade: 0.9949 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00058511
Número CAS: 1984-06-1
EINECS: 217-850-5