Print…
Octanoato de sódio, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., NF adequado para uso como excipiente, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atenção
Sinônimos: Octanoic acid sodium acid, Sodium caprylate, Caprylic acid sodium acid, Sodium n-Octanoate
8.17081.9025 8.17081.1000 8.17081.9010 8.17081.9011
8.17081.9025EA 0 EUR
8.17081.9025 8.17081.1000 8.17081.9010 8.17081.9011
Octanoato de sódio, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., NF adequado para uso como excipiente, SAFC®
Octanoato de sódio
Fórmula: C₈H₁₅NaO₂
Peso Molecular: 166.2 g/mol
Ponto de Fusão: 225…355 °C
Densidade: 0.9949 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00058511
Número CAS: 1984-06-1
EINECS: 217-850-5