Print…
Octanoato de sódio 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Octanoic acid sodium acid, Sodium caprylate, Caprylic acid sodium acid, Sodium n-Octanoate
A13451.22 A13451.36
A13451.22EA 60.7 EUR
A13451.22 A13451.36
Octanoato de sódio 96%
Octanoato de sódio
Purity: 96% CAS No.: 1984-06-1 Molecular Formula: CH3(CH2)6CO2Na Formula Weight: 166.20 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3597723
Fórmula: C₈H₁₅NaO₂
Peso Molecular: 166.2 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Densidade: 0.9949 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00058511
Número CAS: 1984-06-1
EINECS: 217-850-5