Print…
Octanoato de sódio 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
334601000 334605000 334600025
ACRO334601000EA 52.8 EUR
ACRO334601000 ACRO334605000 ACRO334600025
Octanoato de sódio 98%
Octanoato de sódio
Fórmula: C₈H₁₅NaO₂
Ponto de Fusão: >225 °C
Densidade: Min, 0.9949 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00058511
Número CAS: 1984-06-1
EINECS: 217-850-5
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)