Print…
Estearato de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
S3381-1G S3381-25G S3381-5G
SIALS3381-1GEA 63.8 EUR
SIALS3381-1G SIALS3381-25G SIALS3381-5G
Estearato de sódio, Sigma-Aldrich®
Estearato de sódio
Fórmula: C₁₈H₃₅NaO₂
Ponto de Fusão: 288 °C
Densidade: 1,103 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036404
Número CAS: 822-16-2
EINECS: 212-490-5