Print…
Estearato de sódio
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
39648.A1 39648.A7 39648.30
39648.A1EA 97.9 EUR
39648.A1 39648.A7 39648.30
Estearato de sódio
Estearato de sódio
CAS No.: 822-16-2 Molecular Formula: NaCO2(CH2)16CH3 Formula Weight: 306.46 Physical Form: Powder Odour: Weak Solubility: Slowly soluble in cold water. Solubility increases with temperature MDL No.: MFCD00036404
Fórmula: C₁₈H₃₅NaO₂
Ponto de Fusão: 288 °C
Densidade: 1,103 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036404
Número CAS: 822-16-2
EINECS: 212-490-5
Merck Index: 14,8678