Print…
Lithium stearate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Stearic acid lithium salt, Lithium Stearate
39335.30 39335.A1
39335.30EA 64.8 EUR
39335.30 39335.A1
Lithium stearate
Lithium stearate
CAS No.: 4485-12-5 Molecular Formula: CH3(CH2)16CO2Li Formula Weight: 290.41 Physical Form: Powder Melting Point: 220° MDL No.: MFCD00042032
Fórmula: C₁₈H₃₅LiO₂
Peso Molecular: 290.42 g/mol
Ponto de Fusão: 220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042032
Número CAS: 4485-12-5
EINECS: 224-772-5