Print…
Lithium stearate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Stearic acid lithium salt, Lithium Stearate
413340250 413341000
ACRO413340250EA 23.9 EUR
ACRO413340250 ACRO413341000
Lithium stearate 95%
Lithium stearate
Fórmula: C₁₈H₃₅LiO₂
Peso Molecular: 290.42 g/mol
Ponto de Fusão: 220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042032
Número CAS: 4485-12-5
EINECS: 224-772-5
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
GC ≥97.5 %