Formato de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
Formic acid sodium salt
71539-1KG
71539-500G
SIAL71539-1KGEA
188
EUR
SIAL71539-1KG
SIAL71539-500G
Formato de sódio, Sigma-Aldrich®
Formato de sódio
Fórmula:
HCO₂Na Peso Molecular: 68.01 g/mol Ponto de Fusão: 257.31 Densidade: 1.919 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013101 Número CAS: 141-53-7 EINECS: 205-488-0 ALCANCE: 01-2119486468-21 Merck Index: 13,08694 |