Print…
Formato de sódio, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.06443.0500 1.06443.9050 1.06443.5000
1.06443.0500EA 97.8 EUR
1.06443.0500 1.06443.9050 1.06443.5000
Formato de sódio, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Formato de sódio
Fórmula: HCO₂Na
Ponto de Fusão: 257,31 °C
Densidade: 1,919 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013101
Número CAS: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
ALCANCE: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694
Encomendar
Solubility 550 g/l (20 °C)
Melting Point 253 °C
Molar Mass 635 kg/m3
Density 1.92 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)