Print…
Formato de sódio 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Formic acid sodium salt
A17813.0B A17813.0I A17813.30
A17813.0BEA 39 EUR
A17813.0B A17813.0I A17813.30
Formato de sódio 98
Formato de sódio
Purity: 98% CAS No.: 141-53-7 Molecular Formula: HCO2Na Formula Weight: 68.01 Melting Point: 259-262° Beilstein Reference: 3595134 Merck Reference: 14,8621 MDL No.: MFCD00013101
Fórmula: HCO₂Na
Peso Molecular: 68.01 g/mol
Ponto de Fusão: 259…262 °C
Densidade: 1.92
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013101
Número CAS: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
ALCANCE: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694