Print…
Formato de sódio 99,0 ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Formic acid sodium salt
36424.36 36424.A3
36424.36EA 76.8 EUR
36424.36 36424.A3
Formato de sódio 99,0 ACS
Formato de sódio
Purity: 99.0% min CAS No.: 141-53-7 Molecular Formula: HCO2Na Formula Weight: 68.01 Physical Form: Crystalline Density: 1.92 Melting Point: 259-262° Solubility: Soluble in water, glycerol. Slightly soluble in alcohol Beilstein Reference: 3595134 Merck Reference: 14,8621 MDL No.: MFCD00013101
Reducing agent, buffering agent, complexing agent, Noble metal precipitant
Fórmula: HCO₂Na
Peso Molecular: 68.01 g/mol
Ponto de Fusão: 259…262 °C
Densidade: 1.92
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013101
Número CAS: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
ALCANCE: 01-2119486468-21
Merck Index: 14,8621