Print…
Formato de sódio 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Formic acid sodium salt
148230010 148230051
ACRO148230010EA 45.7 EUR
ACRO148230010 ACRO148230051
Formato de sódio 99%
Formato de sódio
Fórmula: HCO₂Na
Peso Molecular: 68.01 g/mol
Ponto de ebulição: 360 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 258…261 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013101
Número CAS: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
ALCANCE: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 253 to 261 °C
Water ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %