Print…
Potassium formate 96% pract.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Formic acid potassium salt
418221000 418220050 418225000
ACRO418221000EA 24.9 EUR
ACRO418221000 ACRO418220050 ACRO418225000
Potassium formate 96% pract.
Potassium formate
Fórmula: CHKO₂
Peso Molecular: 84.12 g/mol
Ponto de Fusão: 165…168 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013100
Número CAS: 590-29-4
EINECS: 209-677-9
Merck Index: 12,07795
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
Titration with HClO4 ≥95.0 %