Print…
Sódio acetato, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W302406-10KG-K W302406-1KG-K W302406-25KG-K
SIALW302406-10KG-KEA 250 EUR
SIALW302406-10KG-K SIALW302406-1KG-K SIALW302406-25KG-K
Sódio acetato, Sigma-Aldrich®
Sódio acetato
Fórmula: H₃CCOONa
Ponto de ebulição: 881,4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 324 °C
Densidade: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012459
Número CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
ALCANCE: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711