Print…
Sódio acetato, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Acetic acid sodium salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
S1429-100G S1429-1KG
SIALS1429-100GEA 110 EUR
SIALS1429-100G SIALS1429-1KG
Sódio acetato, Sigma-Aldrich®
Sódio acetato
Fórmula: H₃CCOONa
Ponto de ebulição: 881,4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 324 °C
Densidade: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >250 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012459
Número CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
ALCANCE: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711