Print…
Sódio acetato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
27653.235EA 27.1 EUR
27653.235 27653.292 27653.260 27653.460 27653.360
Sódio acetato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS reagente analítico
Sódio acetato
Fórmula: H₃CCOONa
Ponto de ebulição: 881,4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 324 °C
Densidade: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >250 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012459
Número CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
ALCANCE: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Encomendar
Assay Min. 99.0 %
Identification Passes test
IR Spectrum Passes test
pH (25°C; 5 %) 7.0 - 9.2
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Loss on drying (120°C) Max. 1.0 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 30 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 3 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 0.05 %
Mg (Magnesium) Max. 20 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test