Print…
Sódio acetato, anhydrous, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Acetic acid sodium salt
MQ300
1.06268.0250 1.06268.1000 1.06268.2500 1.06268.9025 1.06268.9012
1.06268.0250EA 37.8 EUR
1.06268.0250 1.06268.1000 1.06268.2500 1.06268.9025 1.06268.9012
Sódio acetato, anhydrous, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Sódio acetato
Fórmula: H₃CCOONa
Peso Molecular: 82.03 g/mol
Ponto de ebulição: 881.4
Ponto de Fusão: 324
Densidade: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >250 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012459
Número CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
ALCANCE: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Encomendar
Solubility 365 g/l (20 °C)
Melting Point 324 °C (decomposition)
Molar Mass 82.04 g/mol
Boiling Point 400 °C (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 250 °C
Density 1.52 g/cm3 (20 °C)
pH 7.5 - 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 607 °C