Print…
Sódio acetato
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: Acetic acid sodium salt
400037-100 400037-500
CAYM400037-100EA 22.3 EUR
CAYM400037-100 CAYM400037-500
Sódio acetato
Sódio acetato
Fórmula: H₃CCOONa
Peso Molecular: 82.03 g/mol
Ponto de ebulição: 881.4
Ponto de Fusão: 324
Densidade: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >250 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012459
Número CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
ALCANCE: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711