Sódio acetato, anidro 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
A13184.0B
A13184.0I
A13184.30
A13184.0BEA
48.3
EUR
A13184.0B
A13184.0I
A13184.30
Sódio acetato, anidro 99%
Sódio acetato
Purity: 99%
CAS No.: 127-09-3
Molecular Formula: C2H3NaO2
Formula Weight: 82.03
pH: 7,5-9
Melting Point: 324°
Beilstein Reference: 3595639
Merck Reference: 14,8571
MDL No.: MFCD00012459
Fórmula:
H₃CCOONa Ponto de ebulição: 881,4 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 324 °C Densidade: 1,528 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012459 Número CAS: 127-09-3 EINECS: 204-823-8 ALCANCE: 01-2119485123-42 Merck Index: 14,8571 |