Print…
Sódio acetato, anidro 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Acetic acid sodium salt
149610010 149610025 149610050
ACRO149610010EA 83 EUR
ACRO149610010 ACRO149610025 ACRO149610050
Sódio acetato, anidro 99+%, extra puro
Sódio acetato
Fórmula: H₃CCOONa
Peso Molecular: 82.03 g/mol
Ponto de ebulição: 881.4
Ponto de Fusão: 324 °C
Ponto de Inflamação: >250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012459
Número CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
ALCANCE: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤1200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm