Print…
Cesium acetate ≥99.998% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
44434.14 44434.22
44434.14EA 128 EUR
44434.14 44434.22
Cesium acetate ≥99.998% (baseado nos metais)
Cesium acetate
Purity: 99.998% CAS No.: 3396-11-0 Molecular Formula: CsOOCCH3 Formula Weight: 191.95 Physical Form: Lump/Powder Odour: Weak MDL No.: MFCD00013056
Fórmula: H₃CCOOCs
Ponto de Fusão: 194 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013056
Número CAS: 3396-11-0
EINECS: 222-248-0