Print…
Cesium acetate ≥99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43095.30 43095.18
43095.30EA 287 EUR
43095.30 43095.18
Cesium acetate ≥99% (baseado nos metais)
Cesium acetate
Purity: 99% CAS No.: 3396-11-0 Molecular Formula: CsOOCCH3 Formula Weight: 191.95 Physical Form: Crystalline Powder Odour: Weak MDL No.: MFCD00013056
Fórmula: H₃CCOOCs
Ponto de Fusão: 194 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013056
Número CAS: 3396-11-0
EINECS: 222-248-0