Print…
Cesium acetate 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
191040250 191041000
ACRO191040250EA 64.5 EUR
ACRO191040250 ACRO191041000
Cesium acetate 99%, puro
Cesium acetate
Fórmula: H₃CCOOCs
Ponto de Fusão: 194 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013056
Número CAS: 3396-11-0
EINECS: 222-248-0
Encomendar
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration with HClO4 ≥98.5 %