Print…
Sodium butyrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Butyric acid sodium salt, Sodium Butyrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B5887-1G B5887-250MG B5887-5G
SIALB5887-1GEA 318 EUR
SIALB5887-1G SIALB5887-250MG SIALB5887-5G
Sodium butyrate, Sigma-Aldrich®
Sodium butyrate
Fórmula: C₄H₇NaO₂
Peso Molecular: 110.09 g/mol
Ponto de Fusão: 244
Densidade: 1.324 g/cm³ (30 °C)
Número MDL : MFCD00002816
Número CAS: 156-54-7
EINECS: 205-857-6