Print…
Sodium butyrate zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Butyric acid sodium salt, Sodium Butyrate
MQ200
8.20236.0250 8.20236.1000
8.20236.0250EA 123 EUR
8.20236.0250 8.20236.1000
Sodium butyrate zS, Sigma-Aldrich®
Sodium butyrate
Fórmula: C₄H₇NaO₂
Peso Molecular: 110.09 g/mol
Ponto de Fusão: 244
Densidade: 1.324 g/cm³ (30 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002816
Número CAS: 156-54-7
EINECS: 205-857-6
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 244 °C
Molar Mass 110.09 g/mol