Sodium butyrate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98+%
CAS No.: 156-54-7
Molecular Formula: C4H7NaO2
Formula Weight: 110.09
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point:
Decreases calcium release from intracellular stores. Inhibits histone deacetylase
Fórmula:
C₄H₇NaO₂ Ponto de Fusão: >300 °C Densidade: 1,324 g/cm³ (30 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002816 Número CAS: 156-54-7 EINECS: 205-857-6 |