Print…
Sodium butyrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
263190050 263190250 263191000 263195000
ACRO263190050EA 25.8 EUR
ACRO263190050 ACRO263190250 ACRO263191000 ACRO263195000
Sodium butyrate 98%
Sodium butyrate
Fórmula: C₄H₇NaO₂
Ponto de Fusão: 250…253 °C
Densidade: 1,324 g/cm³ (30 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002816
Número CAS: 156-54-7
EINECS: 205-857-6
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %