Print…
Undecanoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
171476-100G 171476-25G
SIAL171476-100GEA 107 EUR
SIAL171476-100G SIAL171476-25G
Undecanoic acid, Sigma-Aldrich®
Undecanoic acid
Fórmula: C₁₁H₂₂O₂
Ponto de ebulição: 228 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 30 °C
Densidade: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002730
Número CAS: 112-37-8
EINECS: 203-964-2