Print…
Ácido propiónico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W292419-100G-K W292419-1KG-K W292419-5KG-K
SIALW292419-100G-KEA 111 EUR
SIALW292419-100G-K SIALW292419-1KG-K SIALW292419-5KG-K
Ácido propiónico, Sigma-Aldrich®
Ácido propiónico
Fórmula: C₃H₆O₂
Ponto de ebulição: 141 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –21 °C
Densidade: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 49 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002756
Número CAS: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
UN: 3463
ADR: 8,II
ALCANCE: 01-2119486971-24
Merck Index: 13,07917