Print…
Ácido valérico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W310107-10KG-K W310107-1KG-K W310107-25KG-K W310107-5KG-K
SIALW310107-10KG-KEA 372 EUR
SIALW310107-10KG-K SIALW310107-1KG-K SIALW310107-25KG-K SIALW310107-5KG-K
Ácido valérico, Sigma-Aldrich®
Ácido valérico
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 186 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –32 °C
Densidade: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004413
Número CAS: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10042