Print…
Ácido valérico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Pentanoic acid
MQ200
240370-100ML 240370-5ML
SIAL240370-100MLEA 52.5 EUR
SIAL240370-100ML SIAL240370-5ML
Ácido valérico, Sigma-Aldrich®
Ácido valérico
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Peso Molecular: 102.13 g/mol
Ponto de ebulição: 186
Ponto de Fusão: –32 °C
Densidade: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 89
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004413
Número CAS: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 12,10042