Print…
Pentadecanoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
P6125-1G P6125-25G P6125-5G
SIALP6125-1GEA 39.5 EUR
SIALP6125-1G SIALP6125-25G SIALP6125-5G
Pentadecanoic acid, Sigma-Aldrich®
Pentadecanoic acid
Fórmula: C₁₅H₃₀O₂
Ponto de ebulição: 339 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 51…53 °C
Densidade: 0,8496 g/cm³ (70 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002745
Número CAS: 1002-84-2
EINECS: 213-693-1