Print…
Caprylic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Octanoic acid, n-Octanoic Acid, Octoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W279927-10KG-K W279927-1KG-K W279927-5KG-K
SIALW279927-10KG-KEA 434 EUR
SIALW279927-10KG-K SIALW279927-1KG-K SIALW279927-5KG-K
Caprylic acid, Sigma-Aldrich®
Caprylic acid
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Peso Molecular: 144.21 g/mol
Ponto de ebulição: 239.7
Ponto de Fusão: 16
Densidade: 0.9066 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 130
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004429
Número CAS: 124-07-2
EINECS: 204-677-5
UN: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01771