Print…
Ácido Capróico ou Ácido Hexanóico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Hexanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W255904-1KG-K W255904-25KG-K W255904-5KG-K
SIALW255904-1KG-KEA 93.2 EUR
SIALW255904-1KG-K SIALW255904-25KG-K SIALW255904-5KG-K
Ácido Capróico ou Ácido Hexanóico, Sigma-Aldrich®
Ácido Capróico ou Ácido Hexanóico
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Peso Molecular: 116.16 g/mol
Ponto de ebulição: 202
Ponto de Fusão: –4.8 °C
Densidade: 0.9276 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 102
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004421
Número CAS: 142-62-1
EINECS: 205-550-7
UN: 2829
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01765